30884
Pigment Yellow 3
analytical standard
동의어(들):
2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide, 2-[2-(4-Chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12Cl2N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
395.20
색상 지수 번호:
11710
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
O=C(C)C(C(NC1=CC=CC=C1Cl)=O)/N=N/C2=C([N+]([O-])=O)C=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)/b21-20+
InChI key
QTSNFLIDNYOATQ-QZQOTICOSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.