문서
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
purum, ≥97.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H16(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
140.22
Beilstein:
1280879
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChI key
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)