주요 문서
281980
Sigma-Aldrich
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
동의어(들):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H25BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
433.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
양식
solid
Quality Level
구성
Dye content, 95%
mp
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
SMILES string
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)