주요 문서
28100
Sigma-Aldrich
Crotyl bromide
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
동의어(들):
trans-1-Bromo-2-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
technical
분석
~85% (GC)
포함
silver wool as stabilizer
불순물
~15% 3-bromo-1-butene
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)