주요 문서
28078
Supelco
9,11-Didehydrooestriol
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
Estra-1,3,5,9(11)-tetraene-3,16α,17β-triol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
286.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
[H][C@@]12CCc3cc(O)ccc3C1=CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5-6,8,14-17,19-21H,2,4,7,9H2,1H3/t14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
ZWHFPHWLYUMTGY-WKULXVSPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)