문서
27710
Supelco
Controlled Pore Glass
10-170 Å
동의어(들):
CPG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
operating range (Mr) measuring range
12-400×103
입자 크기
120-200 mesh
density
0.4 g/mL at 20 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서