Key Documents
25210
Sigma-Aldrich
Sodium formate
≥97.0%
동의어(들):
Formic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
68.01
Beilstein:
3595134
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
≥97.0%
불순물
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
259-262 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)