문서
24260
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane solution
purum, ~1 M in hexane
동의어(들):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H11)2BCl
CAS Number:
Molecular Weight:
212.57
Beilstein:
3233942
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
purum
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
~1 M in hexane
density
0.74 g/mL at 20 °C
SMILES string
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
기타 정보
Ideal reagent for the generation of E-enol borinates from ketones in high stereoselectivity
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K. Ganesan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)