주요 문서
23590
Sigma-Aldrich
Sodium 4-chlorobenzenesulfinate hydrate
technical, ≥90% (HPLC)
동의어(들):
4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClNaO2S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
198.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3575604
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
불순물
≤40% water
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)c1ccc(Cl)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)