주요 문서
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
purum, ≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
140.57
Beilstein:
385858
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI key
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
oxidizes easily
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)