주요 문서
23051
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
purum, ≥97.0% (AT)
동의어(들):
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12ClNO · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
186.08
Beilstein:
3684083
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥97.0% (AT)
형태
solid
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
180-185 °C (dec.)
SMILES string
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI key
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)