Key Documents
22126
Sigma-Aldrich
Cefsulodin sodium salt
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H19N4NaO8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
554.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51101500
분석
≥98.0% (TLC)
불순물
≤3% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
동작 모드
cell wall synthesis | interferes
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
일반 설명
Chemical structure: ß-lactam
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)