Key Documents
220744
Supelco
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
동의어(들):
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MgO3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
100.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
23201100
Grade
standard
형태
coarse powder
입자 크기
149-250 μm
60-100 mesh
전이 온도
transition temp 650 °C (activation temperature)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
InChI key
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
An activated magnesium silicate used as an adsorbent in gas chromatography.
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)