주요 문서
21188
Supelco
Calcium ionophore I - membrane A
Selectophore
동의어(들):
Calcium ionophore I - cocktail A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
제품 라인
Selectophore
양식
solid
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Ion-selective membrane for assaying calcium in whole blood, plasma and serum with ISE
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Neutral carrier based ion-selective electrode for the determination of total calcium in blood serum.
P Anker et al.
Analytical chemistry, 53(13), 1970-1974 (1981-11-01)