주요 문서
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H24N8Na2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
758.69
색상 지수 번호:
22910
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 25%
mp
263 °C (dec.) (lit.)
λmax
410 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)