Key Documents
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
동의어(들):
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3COOCs
CAS Number:
Molecular Weight:
245.92
Beilstein:
4161420
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
제품 라인
BioUltra
분석
≥99.0% (NT)
형태
solid
불순물
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
mp
114-116 °C (lit.)
solubility
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES string
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by