주요 문서
201804
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 99
Dye content 40 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13CrN4NaO8S
CAS Number:
Molecular Weight:
496.35
색상 지수 번호:
13900
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 40%
λmax
450 nm
SMILES string
[Na+].CC1=C(\N=N\c2cc(cc(c2O[Cr](O)O1)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H14N4O8S.Cr.Na.H2O/c1-9(21)14(16(23)17-10-5-3-2-4-6-10)19-18-12-7-11(20(24)25)8-13(15(12)22)29(26,27)28;;;/h2-8,21-22H,1H3,(H,17,23)(H,26,27,28);;;1H2/q;+3;+1;/p-4/b14-9-,19-18+;;;
InChI key
XEAHZUQHDDJSJW-OLHDMKQDSA-J
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)