주요 문서
201227
Sigma-Aldrich
Fast Blue RR Salt
85%
동의어(들):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Azoic Diazo No. 24
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
387.89
색상 지수 번호:
37155
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
분석
85%
λmax
329 nm
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)