문서
200808
Sigma-Aldrich
Benzoyl Leucomethylene Blue
Dye content 90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H23N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
389.51
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 90%
mp
195 °C (lit.)
λmax
258 nm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)