Key Documents
195138
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzoic acid sodium salt
Dye content 65 %
동의어(들):
3-Methyl-5-(4-sulfophenylazo)salicylic acid disodium salt, Mordant Yellow 7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
구성
Dye content, 65%
λmax
364 nm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)