추천 제품
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss.
분석
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
9.8 %
불순물
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
n-Butylamine