주요 문서
18284
Millipore
Legionella Selective Supplement
suitable for microbiology
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106200
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Legionella spp.
일반 설명
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation of Legionella species
성분
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Colistin sulphate 7500 U
Vancomycin 2.5 mg
Trimezhoprim 1.25 mg
Amphotericin B 1.25 mg
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)