주요 문서
18226
Supelco
1,2-Dilinoleoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
analytical standard
동의어(들):
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, OLL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C57H100O6
CAS Number:
Molecular Weight:
881.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
viscous liquid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
food and beverages
형식
neat
작용기
ester
ketone
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)