Key Documents
17798
Sigma-Aldrich
Pongamol
purum, ≥97.0% (TLC)
동의어(들):
1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H14O4
CAS Number:
Molecular Weight:
294.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥97.0% (TLC)
mp
126-130 °C
SMILES string
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Standard for determination of pongamol by reversed-phase HPLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
V.K. Gore et al.
Analytical Letters, 33, 337-337 (2000)