주요 문서
17786
Sigma-Aldrich
Geraldol
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
3′-Methoxy-3,7,4′-trihydroxyflavone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
300.26
Beilstein:
1657077
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97.0% (HPLC)
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C2=C(O)C(=O)c3ccc(O)cc3O2
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)