추천 제품
Grade
for molecular biology
무균
non-sterile
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
mp
≥220 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
적합성
suitable for β-galactosidase test
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
SUWPNTKTZYIFQT-LMXXTMHSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl N-acetyl-β-D-galactosaminide (X-GalNAc)is a chromogenic substrate for for N-acetyl-β-galactosidase, used to determine the presence or absence of a cloned DNA insert in bacteria growing on agar plates.
애플리케이션
Suitable for use in selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ phenotype. Also suitable for the detection of Candida albicans.
원리
When X-GalNAc is hydrolyzed by β-galactosidase, the resulting product will form a blue precipitate. Lac+ colonies grown in the presence of X-GalNAc turn blue in color, allowing for easy differentiation between lac+ and lac- colonies.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.