grade
technical
autoignition temp.
455 °F
expl. lim.
21.6 %
농도
~60% (BF3)
refractive index
n20/D 1.308 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI key
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant or reagent involved in:
- Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
- Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
- Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
- FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
- Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
- β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.