주요 문서
15594
Sigma-Aldrich
Borane tetrahydrofuran complex solution
purum, ~1 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BH3OC4H8
CAS Number:
Molecular Weight:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
grade
purum
반응 적합성
reagent type: reductant
농도
~1 M in THF
불순물
≤20% diethylether
density
0.87 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)