문서
14424
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
purum, dry, ≥98%
동의어(들):
Dichlorozinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
grade
purum
분석
≥98%
품질
dry
불순물
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
mp
293 °C (lit.)
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)