주요 문서
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
동의어(들):
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.15
MDL number:
SMILES string
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI key
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.9 °F
Flash Point (°C)
75.5 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)