주요 문서
13904
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥96%, white
동의어(들):
Strontium(II) carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SrCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
147.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
분석
≥96%
색상
white
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
양이온 미량물
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)