Grade
for fluorescence
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
203-205 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
형광
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
애플리케이션
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.