주요 문서
12358
Sigma-Aldrich
Iron(III) sulfate hydrate
technical, 21-23% Fe basis
동의어(들):
Ferric sulfate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
399.88 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
Quality Level
grade
technical
농도
21-23% Fe
불순물
residual solvents, complies
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)