문서
11105
Sigma-Aldrich
Artemisia ketone
purum, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
3,3,6-Trimethyl-1,5-heptadien-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
Beilstein:
1701720
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.466
density
0.869 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C(C)=C\C(=O)C(C)(C)C=C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)