주요 문서
09807
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-allyl-Gly-OH
≥96.0% (HPLC)
동의어(들):
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-pentenoic acid, Fmoc-D-2-allylglycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
Beilstein:
7389283
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI key
YVBLQCANYSFEBN-GOSISDBHSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)