주요 문서
09575
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide
technical, ≥96% (HPLC)
동의어(들):
5-Amino-α,α,α-trifluorotoluene-2,4-disulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8F3N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
319.28
Beilstein:
1164542
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
≥96% (HPLC)
무기 잔류물
≤2%
mp
241-246 °C
SMILES string
Nc1cc(c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
InChI key
KRVABEGPNKGLOT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
O Brørs et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 51(4), 273-277 (1982-10-01)
The inhibitory effect of hydroflumethiazide (HFT) and its metabolite, 2,4-disulfamyl-5-trifluoromethylaniline (DTA) on cyclic AMP phosphodiesterase and the binding of HFT and DTA to carbonic anhydrase was studied in vitro. Significant inhibition of rat kidney low-Km cyclic AMP phosphodiesterase was observed