주요 문서
09454
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoroaniline
≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5BrFN
CAS Number:
Molecular Weight:
190.01
Beilstein:
8541957
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
EC 인덱스 번호:
464-930-2
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
density
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI key
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)