문서
09317
Sigma-Aldrich
p-Arsanilic acid
purum, ≥98.0% (T)
동의어(들):
4-Aminobenzenearsonic acid, 4-Aminophenylarsonic acid, 4-Arsanilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8AsNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.05
Beilstein:
1102334
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (T)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)