07958
Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
동의어(들):
Alkane Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41113319
응용 분야
environmental
성분
kit contains:
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
법적 정보
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4.0 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.