문서
07725
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
≥98.0% (HPLC/NT)
동의어(들):
Methyl 4,5-dimethoxyanthranilate, Methyl 6-aminoveratrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
211.21
Beilstein:
2724754
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC/NT)
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
128-133 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1N
InChI
1S/C10H13NO4/c1-13-8-4-6(10(12)15-3)7(11)5-9(8)14-2/h4-5H,11H2,1-3H3
InChI key
QQFHCCQSCQBKBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.