문서
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H29NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
303.39
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)