주요 문서
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2SC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
150.24
Beilstein:
1856940
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥96.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.572
bp
223-225 °C (lit.)
density
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI key
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)