문서
05571501
Clove oil
secondary reference standard
동의어(들):
Eugenia spp., Oil of cloves
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelflife, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Essential oil used for its medicinal properties. Immunomodulator and anti-inflammatory.
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Eugenol (quantitative)
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
239.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
115 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1