분석
≥98.0% (HPLC)
형태
powder or flakes
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
색상
colorless to white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.N[C@@H](CO)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO3.C6H6O3S/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1-5H,(H,7,8,9)/t9-;/m0./s1
InChI key
AJKFQGHWMCPNTI-FVGYRXGTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.