주요 문서
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
207.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
양식
powder
색상
colorless to white
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
InChI key
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)