주요 문서
04059
Sigma-Aldrich
Fmoc-Inp-OH
≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
351.40
Beilstein:
7722550
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
mp
~190 °C (dec.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-9-11-22(12-10-14)21(25)26-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,14,19H,9-13H2,(H,23,24)
InChI key
OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Building block for anti-thrombotic peptide libraries
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)