Key Documents
03718
Supelco
Glutaraldehyde bis-(O-pentafluorophenylmethyloxime)
analytical standard
동의어(들):
Glutaraldehyde-O-2,3,4,5,6-PFBHA-Oxime
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H12F10N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
490.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CO\N=C\CCC\C=N\OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C19H12F10N2O2/c20-10-8(11(21)15(25)18(28)14(10)24)6-32-30-4-2-1-3-5-31-33-7-9-12(22)16(26)19(29)17(27)13(9)23/h4-5H,1-3,6-7H2/b30-4+,31-5+
InChI key
YAGVMVPKFZBARN-IBLZLIEZSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)