주요 문서
03691
Sigma-Aldrich
Boc-β-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Boc-L-β-glutamic acid 5-benzyl ester, Boc-L-β-homoaspartic acid 5-benzyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
337.37
Beilstein:
8430789
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI key
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)