분석
≥96.0% (HPLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
색상
white
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-3-14(2)20(12-21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,14,19-20H,3,12-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
VHZUUIWBAYOCDD-VBKZILBWSA-N
일반 설명
may contain ~8% (w/w) ethyl acetate
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.