주요 문서
02554
Supelco
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
동의어(들):
Zinc silicate, manganese-doped
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
양식
powder
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
형광
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
SMILES string
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
InChI key
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1